Zestaw do badania mykoplazmy metodą PCR II
Dostawca: PanReac AppliChem
A8994.0050
A8994.0025
A8994.0100
A8994.0050EA
4400
PLN
A8994.0050
A8994.0025
A8994.0100
Zestaw do badania mykoplazmy metodą PCR II
Systemy do testów mikrobiologicznych
Testy na obecność mikroorganizmów
Lyophilised PCR mix for the detection of mycoplasma in cell culture by conventional PCR.
Meets criteria of section 2.6.7 of Ph. Eur.
Shipped at room temperature.
Dodatkowe informacje: Supplied without Taq DNA polymerase. Kit contains PCR primer nucleotide mix, reaction buffer solution, water (PCR grade), positive template control, and internal control DNA.