Drukuj
VWR®, Pręt do wyciągania mieszadełek
Dostawca: VWR Collection
442-4549EA 85.7 PLN
442-4549 442-4550 442-4551 442-4552
VWR®, Pręt do wyciągania mieszadełek
Mieszadła Stirring Tools
Pokryte PTFE, rdzeń magnetyczny z pierwiastków rzadkich. Przeznaczone do wyjmowania mieszadełek z każdego typu naczyń.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna, odpowiednie do pracy w wysokich i niskich temperaturach (od -200 do +280 ⁰C)