Drukuj
Wały mieszające, dwie łopatki, BOLA
Dostawca: Bohlender
C380-02 C380-10 C380-16 C380-08 C380-04 C380-18 C380-14 C380-12
BOHLC380-02EA 1840 PLN
BOHLC380-02 BOHLC380-10 BOHLC380-16 BOHLC380-08 BOHLC380-04 BOHLC380-18 BOHLC380-14 BOHLC380-12
Wały mieszające, dwie łopatki, BOLA
Mieszadła Stirring Shafts
Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel and the paddles made of PTFE.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
Two paddles arranged crosswise at 90°. Upper paddle is fixed by means of clamp screws made of PEEK compound.