Drukuj
Zawory odcinające z korkiem szczelnym, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F308910000 F308900000 F308940000 F308950000
229-7436EA 461 PLN
229-7436 229-7435 229-7437 229-7438
Zawory odcinające z korkiem szczelnym, Bel-Art
Zawory odcinające
Stopcocks with a removable, leak-proof plug made of chemical-resistant, non-stick PTFE.
  • Instant cut-off control
  • Pressure rating is 240 KPa (35 psi)
  • Very good chemical and temperature resistance