Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, kwadratowe, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
W216871 W216882 W216879 W216880 W216881 W216873 W216874 W216875 W216876 W216877 W216878 W216872 W216889 W216898
WHEAW216871EA 418 PLN
WHEAW216871 215-1680 215-1697 215-1698 215-1699 WHEAW216873 WHEAW216874 WHEAW216875 WHEAW216876 WHEAW216877 WHEAW216878 WHEAW216872 WHEAW216889 WHEAW216898
Butelki z szeroką szyjką, kwadratowe, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Butelki szklane, kwadratowe zapewniają maksymalną przestrzeń do przechowywania.
  • Idealne do rozpuszczalników, przechowywania próbek lub chemikaliów.
  • Bezbarwne szkło pomocne do łatwej obserwacji próbki.
  • Wykonane z szkła sodowo-wapniowego typu III