Drukuj
VWR®, pręty mieszające
Dostawca: VWR Collection
442-4537EA 188 PLN
442-4537 442-4538 442-4540 442-4543 442-4544 442-4545 442-4546 442-4547 442-4548
VWR®, pręty mieszające
Mieszadła Pręciki mieszające, bagietki
PTFE z rdzeniem stalowym.
  • Odporne chemicznie, mechanicznie i termicznie do 280 °C