Drukuj
Zawory sterujące z gwintem GL, BOLA
Dostawca: Bohlender
E694-18 E694-14
BOHLE694-18EA 3050 PLN
BOHLE694-18 BOHLE694-14
Zawory sterujące z gwintem GL, BOLA
Zawory Zawory regulujące przepływ powietrza
Two-way valve with straight bore and two connections with GL thread completely made of PTFE.
  • Suitable for vacuum
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE
Applications include for distributing liquids or gases, manual regulation for constant flow.