Drukuj
VWR®, Folie poliestrowe do ELISA i ogólnej inkubacji
Dostawca: VWR Collection
391-1279EA 317 PLN
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, Folie poliestrowe do ELISA i ogólnej inkubacji
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Te grube folie z 77,5 µm poliestru zapewniają bezpieczne uszczelnienie wokół każdej studzienki, nie tylko osłonę, co minimalizuje parowanie, zapobiega wyciekom i kontaminacji pomiędzy studzienkami, oraz eliminuje 'efekt krawędzi' w czułych testach ELISA. Folie poliestrowe mogą być również stosowane w płytkach do hodowli tkankowych do krótkoterminowego przechowywania, inkubacji i ograniczania zagrożeń biologicznych.
  • Zakres temperatury działania od −40 °C do +120 °C
  • Dostępne w wersji sterylnej i nie sterylnej
  • Nie przekłuwalne
Each film L×D: 146,1×79,4 mm