Drukuj
VWR®, Filmy poliestrowe kodowane kolorami
Dostawca: VWR Collection
391-1267EA 437 PLN
391-1267 391-1268 391-1269 391-1270 391-1271
VWR®, Filmy poliestrowe kodowane kolorami
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Identyczne do folii poliestrowych powyżej, ale posiadające kolorową kropkę i obszar do pisania w kolorze białym na każdym końcu w celu identyfikacji płytki Zakładki końcowe po odklejeniu spodu przylegają do końców płytki i są perforowane, aby mogły być pozostawione na miejscu, nawet jeśli część środkowa zostanie usunięta z płytki Alternatywnie, jedna kolorowa zakładka może zostać usunięta i wklejona w zeszycie laboratoryjnym podczas gdy druga pozostaje na płytce.
  • Wybór pięciu kolorów dla łatwej identyfikacji płytek