Drukuj
VWR®, Przekłuwalne filmy do testu ELISA i ogólnej inkubacji
Dostawca: VWR Collection
391-1263EA 410 PLN
391-1263 391-1277
VWR®, Przekłuwalne filmy do testu ELISA i ogólnej inkubacji
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Łatwe do przekłucia folie PE o grubości 94,1 um z klejem akrylowym, umożliwiają pobranie próbki przy użyciu jedno lub wielokanałowych pipet automatycznych i urządzeń automatycznych.
  • Zakres temperatury roboczej to −40 °C do +90 °C
Każdy film posiada rozmiary LxD: 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm