Drukuj
VWR®, Paski filmu poliestrowego 2x8
Dostawca: VWR Collection
391-1252EA 274 PLN
391-1252 391-1253
VWR®, Paski filmu poliestrowego 2x8
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Folie poliestrowe 2×8 pasków są identyczne jak folie poliestrowe co do materiału i kleju, ale zaprojektowane do uszczelniania jednego lub dwóch 8-dołkowych rzędów na płytkach typu strip-well lub standardowych płytkach, w przypadku kiedy wybrane rzędy muszą być wybiórczo chronione bądź dostępne Sterylny produkt jest pakowany po 50 sztuk w torebki chroniące przed niepożądanym otwarciem.
  • Uszczelnia wybiórczo, jedne lub dwa rzędy na raz. Można użyć jako kolejne uszczelnienie na uprzednio dziurawiony film
  • Zalecany zakres temperatur od –40 do +120 °C
Każdy film posiada rozmiary L×D: 103,2×19,1 mm, zawiera dwie usuwalne zakładki pozycjonujące; długi wymiar, z usuniętymi zakładkami wynosi 82,6 mm.