Drukuj
VWR®, Wstępnie przycinane, przekłuwalne filmy winylowe do urządzeń automatycznych
Dostawca: VWR Collection
391-1286EA 676 PLN
391-1286 391-1287
VWR®, Wstępnie przycinane, przekłuwalne filmy winylowe do urządzeń automatycznych
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
These 106,7 µm thick vinyl films with 20 µm adhesive layer are designed for temporary protection of samples in 96-well plates from contamination and evaporation.
  • Chroni próbki i organiczna odparowanie
  • Wstępne nacięcia zaginają się do środka
  • Płatki zamykają się ponownie, aby chronić pozostałą próbkę
  • Zalecany zakres temperatur od -40 do +90 ° C
Wstępne nacięcia dzielą powierzchnię na cztery płatki rozrywane łatwo przez urządzenie automatyczne lub końcówkę pipety co umożliwia dostęp do próbki bez narażania na kontakt z klejem Sprężyste płatki powracają łatwo do pierwotnej postaci co chroni próbkę w sposób ciągły przed zanieczyszczeniem Do długoterminowego zabezpieczania powinno się stosować drugą warstwę filmu. Nadaje się do uszczelniania wszystkich standardowych płytek 96-dołkowych.
Każdy film posiada rozmiary LxD: 145,5×79,4 mm