Drukuj
VWR® Phosphate Buffered Saline (PBS), Low Phosphate, 10X
Dostawca: Avantor
VWR®
437117KEA 1950 PLN
437117K
VWR® Phosphate Buffered Saline (PBS), Low Phosphate, 10X
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
Napromieniowany koncentrat PBS, odpowiedni do przemywania komórek po rozcieńczeniu.
  • KCl 2,0 g/L
  • NaCl 70,1 g/L
  • Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
  • NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Add 1 ml of 10X PBS to 9 ml of water to give a 1X PBS solution.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30