Drukuj
VWR®, Aluminiowe folie uszczelniające do przechowywania w niskich temperaturach
Dostawca: VWR
VWR®
391-1275EA 607 PLN
391-1275 391-1296
VWR®, Aluminiowe folie uszczelniające do przechowywania w niskich temperaturach
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Folie aluminiowe z biologicznie obojętnym klejem Folie są łatwe do przekłucia przy pomocy pipet lub systemów automatycznych, od odzysku próbek bez generowania aerozoli lub ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych.
  • Rekomendowane dla temperatur od −80 °C do +120 °C.
  • Nie zalecane do PCR
Każda folia o wymiarach LxD: 133×82 mm