Drukuj
VWR®, Samoprzylepny film uszczelniający do PCR
Dostawca: VWR Collection
391-1256EA 568 PLN
391-1256 391-1257
VWR®, Samoprzylepny film uszczelniający do PCR
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Lekkie nieprzepuszczalne folie aluminiowe klasy medycznej o grubości 63,5 µm o silnie przylegających właściwościach eliminują potrzebę używania urządzeń zgrzewających lub mat podczas przeprowadzania cykli termicznych W porównaniu do innych folii, ten produkt ma mniejsze skłonności do samoistnego rolowania po odklejeniu od papierowego podkładu i dobrze pasuje do płytek.
  • Recommended for temperatures from −80 to +120 °C
  • Easily pierceable with pipette tips and robotic probes
  • Excellent vapour barrier, virtually no sample evaporation
  • Certified free from DNase, RNase and nuclease
Each foil L×D: 142,9×82,6 mm with sufficient sealing area for all PCR plates.
Długość po usunięciu końcówek: 125,4 mm.
Sposób pakowania: Sterile product is packed in tamper-evident bags of 25/bag.