Drukuj
VWR®, Samoprzylepny film uszczelniający do PCR
Dostawca: VWR
VWR®
391-1294EA 514 PLN
391-1294 731-0321 391-1255 391-1254
VWR®, Samoprzylepny film uszczelniający do PCR
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Te odporne na temperaturę folie o grubości 74,9 μm są przeznaczone do aplikacji wykorzystujących cykle temperaturowe Filmy polipropylenowe nie nadają się do przekłuwania Do aplikacji PCR gdzie wymagane jest przekłuwanie końcówką pipety lub sondą automatyczną należy użyć folii aluminiowej Do Real-Time PCR gdzie wymagana jest najwyższa przejrzystość należy użyć optycznie przejrzystych folii poliestrowych.
  • Zalecane do temperatur od −40 do +120 °C
  • Certyfikowane na nieobecność DNaz, RNaz i nukleaz
Każdy film posiada rozmiary LxD: 135,1×79,4 mm z wystarczającą powierzchnią do uszczelnienia dla wszystkich płytek do PCR.
Długość z usuniętymi końcówkami: 123,1 mm.
* Mocniejszy, grubszy klej i cięte na wymiar płytki z podniesionymi obrzeżami.