Drukuj
VWR®, Filmy Ultra Clear do qPCR
Dostawca: VWR Collection
391-1258EA 886 PLN
391-1258 391-1295
VWR®, Filmy Ultra Clear do qPCR
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Przezroczysta folia poliestrowa z silnym, niechłonnym, niefluoryzującym klejem klasy medycznej, doskonała do zastosowań w procesach qPCR. Dostarczane niesterylne.
  • Odpowiednie do temperatur od -40 do +120 °C
  • Wysoce przezroczyste
  • Certyfikowane jako wolne od DNazy, RNazy i nukleazy
Wymiary L×D: 142,9 × 79,4 mm
Długość bez zakładek: 121,9 mm.
Length with end-tabs removed: 121,9 mm