Drukuj
Speci®-Ceps, Podgrzewane pincety
Dostawca: VWR Collection
720-2750EA 0 PLN
720-2750 ITGEHF10 720-2752 720-2753
Speci®-Ceps, Podgrzewane pincety
Pincety
Speci ®-CEPS to elektrycznie podgrzewana pinceta przeznaczona do przygotowania histologicznych lub histopatologicznych preparatów.
  • Ciągła praca bez regulacji oraz bez wpływania na temperaturę medium lub tkanki
  • Eliminuje konieczność sprawdzania czy pęseta posiada odpowiednią temperaturę, co pozwala operatorowi skoncentrować się na pracy
  • Wpływa znacząco na wydajność pracy
Aby zapobiec krzepnięciu wosku na końcówkach konieczne jest wielokrotne ogrzewanie narzędzia w płomieniu lub innych mediach. Speci ®-CEPS zawierają bezpieczne, niskonapięciowe elementy grzejne sterowane tak aby utrzymywać stałą, optymalną temperaturę podczas pracy.
Długość: 160 mm