Drukuj
Elektroniczny rysik diamentowy, EDS 20
Dostawca: B. Braun
9161376V 9161708V
720-2558EA 355 PLN
720-2558 BRAU9161708V
Elektroniczny rysik diamentowy, EDS 20
Strzykawki i igły Strzykawki medyczne
PP, three-piece syringe for injection of U-100 insulin (50 or 100 IU/ml) for veterinary use. Smooth action, natural latex-free plunger stoppers with double sealing ring.
  • Permanent, easy-to-read graduations
  • Safe plunger backstop
  • Centric catheter filling
Sposób pakowania: 100 units per box.