Drukuj
Anaerobowy system inkubacji , Anaerocult®
Dostawca: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 684 PLN
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Anaerobowy system inkubacji , Anaerocult®
Systemy anaerobowe
System Anaerocult® to niezawodny i sprawdzony system do hodowli beztlenowców obligatoryjnych i fakultatywnych. System Anaerocult® opiera się na saszetkach wykonanych z wysoce chłonnego i wysoce przepuszczalnego dla gazów papieru. Saszetki o różnych rozmiarach są wypełnione mieszanką odczynników wiążących tlen, która również wytwarza dwutlenek węgla. Aby rozpocząć reakcję, która polega na utlenianiu drobno rozdrobnionego żelaza i uwalnianiu CO₂, dodaje się wodę. Reakcja przebiega bez katalizatora. Inkubacja jest możliwa w naczyniu beztlenowym lub w workach.
  • Wszystkie produkty Anaerocult® nie zawierają katalizatorów, co zapewnia bezpieczne środowisko, i nie wytwarzają wysokich temperatur, które mogą negatywnie wpłynąć na wzrost mikroorganizmów
  • Do hodowli mikroorganizmów beztlenowych i mikroaerofilnych/kapneicznych
  • Anaerocult® jest stosowany do tworzenia środowiska beztlenowego dla maksymalnie 12 szalek Petriego w słoiku beztlenowym lub jako zestawy zawierające specjalne worki inkubacyjne dla jednej do czterech szalek Petriego
Anaerocult® A for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar.
Anaerocult® system C
System Anaerocult® C jest przeznaczony specjalnie do inkubacji mikroaerofili i kapnofili. Specjalna formuła mieszanki odczynników została zaprojektowana tak, aby słoik hodowlany osiągał stężenia gazu 8-10% obj. CO2 i 5-6% obj. O2. Przy temperaturze inkubacji 42°C temperatura w słoiku nie wzrasta dalej, ponieważ w przeciwieństwie do systemów wykorzystujących katalizator, ilość uwalnianej energii jest niska, więc mikroorganizmy nie są uszkadzane przez ciepło.
Anaerocult® C służy do wytwarzania atmosfery zubożonej w tlen i wzbogaconej w CO2 w 2,5-litrowym naczyniu beztlenowym do hodowli gatunków Campylobacter i innych mikroorganizmów o wysokich wymaganiach (np. Neisseria sp., Capnocytophaga sp., Eikenella corrodensHaemophilus sp.).
Anaerocult® A mini
System generatora gazu do inkubacji jednej do czterech szalek Petriego w atmosferze beztlenowej.
Anaerocult® C mini
Do mikrobiologicznego systemu generatora gazu do inkubacji jednej do dwóch szalek Petriego w atmosferze zubożonej w tlen i wzbogaconej w CO₂.
Anaerocult® P do mikrobiologii
Odczynnik do wytwarzania podłoża beztlenowego dla jednej szalki Petriego.
Dodatkowe informacje: Anaerotest® strips are designed as an indicator strip to indicate an anaerobic atmosphere. Anaerobic atmosphere favors growth of anaerobic bacteria and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.