Roztwory buforowe w saszetkach, Certipur®, Supelco®
Dostawca: Merck
Do kalibracji mierników pH.
- Praktyczne saszetki 30 ml - jedno użycie na saszetkę - bez ryzyka zanieczyszczenia
- Rozwiązania są zawsze świeże i gotowe do użycia
- Identyfikowalny do SRM z NIST i PTB
- Temperatura odniesienia: +25°C
- Precyzja: Odchylenie wynosi max. ± 0,015 jednostek pH
Wartość pH mierzy się kombinowaną elektrodą szklaną po 5-punktowej kalibracji zgodnie z DIN 19268 z referencyjnymi roztworami buforowymi zgodnie z DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph.Eur. i USP.