Drukuj
Akcesoria do cyfrowych ogrzewaczy blokowych, QBA, QBD, QBH
Dostawca: GRANT INSTRUMENTS
QBL4 QBL2 QBL1 QBEP
460-0096EA 985 PLN
460-0096 460-0095 460-0094 460-0093
Akcesoria do cyfrowych ogrzewaczy blokowych, QBA, QBD, QBH
Bloki grzewcze Bloki grzejne, cyfrowe
Tough clear polycarbonate covers maintain visibility while preventing anyone from accidentally touching a hot block.
  • Protect against splashing and are particularly recommended for use during operation at high temperatures