Drukuj
VWR®, Oddychający film uszczelniający do hodowli biologicznych
Dostawca: VWR Collection
391-1261EA 559 PLN
391-1261 391-1262
VWR®, Oddychający film uszczelniający do hodowli biologicznych
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Hydrofobowy, porowaty film o grubości 139,7 μm z klejem klasy medycznej do płytek do hodowli tkankowych, bio-bloków i płytek 96-dołkowych, w których wymiana gazu jest niezbędna dla wzrostu komórek lub bakterii Filmy ze sztucznego jedwabiu minimalizują zanieczyszczenia krzyżowe, wyciek i odparowanie. Pozwalają na równomierną wymianę powietrza i CO₂ dla wszystkich studzienek, w odróżnieniu do przykrywek, w których wymiana ta następuję blisko krawędzi płytki Sterylny produkt jest pakowany po 25 sztuk w torebki chroniące przed niepożądnanym otwarciem. Produkt sterylny pakowany jest w torebki zWięcej informacji o produkcie