Drukuj
Preparat/detergent do czyszczenia podłóg, NovaClean™
Dostawca: MICRONOVA
NC1-G NC1-5G
115-0289EA 983 PLN
115-0289 115-2680
Preparat/detergent do czyszczenia podłóg, NovaClean™
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Concentrated, all-purpose cleanroom detergent is designed for use between disinfectant applications and for residue removal. Free of mobile ions, this formula is effective on most surfaces, including conductive flooring and semi conductor applications.
  • All-purpose cleanroom detergent
  • Ideal for pharmaceutical and biotech applications
  • Use NC10-G amine-free formula for semi-conductor applications
  • Anti-static and safe on conductive flooring
  • Yields 60 to 128 gallons (227 to 485 L) of cleaning solution per 1 gallon container
  • Filtered to 0,1 µm; free of mobile
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska