Drukuj
Zestawy przeciw rozlaniu niebezpiecznych substancji
Dostawca: 3M
P110 P130 P200 P300 PF2001 P190 P110UK
121-1046EA 699 PLN
121-1046 121-1003 121-1005 121-1047 121-1048 121-1010 MMMAP110UK
Zestawy przeciw rozlaniu niebezpiecznych substancji
Materiały do kontroli wycieków
These absorption kits can be deployed wherever hazardous liquids are in use and can be used to contain and clean up a spill without delay.
  • P110: For smaller spills or final clear-up of larger ones, sheets of 280×330 mm, absorption of 0,25 litre/sheet
  • P130: Roll for large areas, can be cut to size, 33×3000 cm, absorption 50 litre/roll
  • P190: Universal roll, 48×3300 cm, absorption 72 litre/roll
  • P200: Minibooms, 75×1200 mm (Ø×l), absorption of 3,75 litre/miniboom
  • P300: Pillows of 180×380 mm, absorption of 2 litre/pillow
  • P-F2001: Folded sorbent that can be used as mini-booms, pillows, sheets or rolls, 12,5×1520 cm, perforated every 40,6 cm, absorption 119 litres/pack