Drukuj
VWR®, Fartuchy, LDPE/LLDPE
Dostawca: VWR Collection
113-8278EA 81.3 PLN
113-8278 113-8279
VWR®, Fartuchy, LDPE/LLDPE
Odzież jednorazowa
Fartuch jednorazowego użytku jest wykonany z mieszaniny LDPE 65% i LLDPE 35%.
  • Odporne na brud, wilgoć i olej
Długość: 1200 lub 1400 mm
Kolor: Biały