Drukuj
Przetwarzanie preparatów biopsyjnych, CellSafe™
Dostawca: CellPath
CellSafe™
720-2355EA 164 PLN
720-2331 720-2334 720-2332 720-2355 720-2333
Przetwarzanie preparatów biopsyjnych, CellSafe™
Kasety do osadzania Kasety biopsyjne
Consists of two hinged interlocking frames with an integral nylon mesh. This very fine 200-µm mesh ensures a high degree of protection for specimens.
  • No tissue damage
  • Low reagent carry-over
The CellSafe™ fits in every embedding cassette.