Drukuj
pojemnik na 4 & 6 szkiełek FiloSlide™
Dostawca: CELLPATH
WEP-0603-01A WEC-0203-02A
720-2346EA 190 PLN
720-2346 720-2344
pojemnik na 4 & 6 szkiełek FiloSlide™
Pudełka na szkiełka mikroskopowe
These slide folders feature 21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides.
  • Hanging system
  • Storage in conventional filing cabinets