Drukuj
Zlewki medyczne
Dostawca: BOETTGER PAUL
06.103.0100 06.103.0102 06.103.0104 06.103.0101 06.103.0103
216-4731EA 22.9 PLN
216-4731 BOET06.103.0102 BOET06.103.0104 BOET06.103.0101 BOET06.103.0103
Zlewki medyczne
Zlewki
PP, przeźroczysty.
  • Wysoce przejrzysty, optymalna widoczność zawartości
  • Odporny na nacisk i niełamliwy
  • Pokrywa zatrzaskowa z dostępną opcją z obszarem do pisania
Uniwersalna zlewka do szerokiej gamy zastosowań. Idealny do stosowania jako zlewka pomiarowa do leków lub do zbierania / dystrybucji tabletek.