Drukuj
Naczynie do wysyłki materiałów z dziedziny patologii
Dostawca: BOETTGER PAUL
08.313.1001 08.323.1001 08.343.1001
BOET08.313.1001EA 1060 PLN
BOET08.313.1001 BOET08.323.1001 BOET08.343.1001
Naczynie do wysyłki materiałów z dziedziny patologii
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Polypropylene, extremely clear with HDPE screw cap.
  • Tight fitting screw cap
  • Stable base
  • 35 ml vessel used to protect the 20 ml vessel, 100 ml vessel used to protect the 50 ml vessel
Specially rounded base to facilitate removal of small tissue samples.