Drukuj
Kolba do hodowli pożywek, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
214314401 214315406
391-0504EA 200 PLN
391-0504 391-0506
Kolba do hodowli pożywek, DURAN®
Butelki i butle Butelki do hodowli
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Z prostym brzegiem do stosowania z nasadką szklaną. Nasadki szklane są dostępne opcjonalnie. Naniesiona pojemność oraz białe pole do opisu.