Drukuj
Zlewki miarowe z uchwytem i pokrywą
Dostawca: VITLAB
97891 978941 97791 978081
216-3002EA 91 PLN
216-3002 VITL978941 VITL97791 VITL978081
Zlewki miarowe z uchwytem i pokrywą
Zlewki
Naczynie do pobierania, wykonane z SAN, przezroczyste lub PP, półprzezroczyste, do wielu różnych zastosowań.
  • Wytłaczana skala
  • Ze stabilnym, uchwytem
  • Biała pokrywa PC