Drukuj
VWR®, Odważniki blokowe, żelazne, klasa M2
Dostawca: VWR Collection
611-8383EA 485 PLN
611-8383 611-8384 611-8385 611-8386 611-8387 611-8388 611-8389 611-8390
VWR®, Odważniki blokowe, żelazne, klasa M2
Odważniki Odważniki kalibracyjne
Rectangular weights made from cast iron, permanently magnetised.
  • Trwały, unikalny numer seryjny gwarantujący identyfikację
  • Malowane na szaro
  • Komora adjustacyjna uszczelniona ołowiem
Certyfikaty: Spełnia wymagania OIML, akredytowane przez COFRAC.