Drukuj
VWR®, lejki z długim trzonkiem
Dostawca: VWR Collection
221-0204EA 128 PLN
221-0204 221-0205 221-0206 221-0207 221-0208
VWR®, lejki z długim trzonkiem
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
PTFE, biały.
  • Odporne na temperaturę: od -200 do +280 °C
  • Obojętne chemicznie
  • Bardzo gładkie ścianki wewnętrzne
Stożkowy otwór z długą nóżką.