Drukuj
VWR®, zestawy wzorców masy, klasa F2
Dostawca: VWR
VWR®
611-4937EA 13220 PLN
611-4937 611-8681 611-8682 611-8680 611-8663 611-8664 611-8662 611-8667 611-8668 611-8701 611-8665 611-8666 611-8704 611-8705 611-8702 611-4942 611-8669 611-4943 611-8703 611-8709 611-8706 611-8707 611-8692 611-8693 611-8671 611-8696 611-8674 611-8675 611-8697 611-8694 611-8672 611-8695 611-8673 611-8711 611-8712 611-8679 611-8698 611-8676 611-8710 611-8677 611-8699 611-4936
VWR®, zestawy wzorców masy, klasa F2
Odważniki Odważniki kalibracyjne
Stal nierdzewna. Odważniki z drutu do 500 mg.
  • Numer seryjny gwarantuje identyfikację dla odważników powyżej 1 g
  • Dostępne bez lub z certyfikatem COFRAC
Certyfikaty: Spełnia wymagania OILM R111.