Drukuj
Ochraniacze rękawów do pomieszczeń czystych, BioClean-C™
Dostawca: Nitritex
BCSC S-BCSC
113-8152EA 1570 PLN
113-8152 113-8168
Ochraniacze rękawów do pomieszczeń czystych, BioClean-C™
Odzież jednorazowa
Zarękawniki ochronne wykonane są z tkaniny CleanTough™, z mankietami 100% poliestrowymi. Nadają się do stosowania w strefach czystych ISO klasy 4 i zapewniają maksymalną ochronę przed szerokim zakresem leków stosowanych w chemioterapii.
  • Ultradźwiękowo połączone szwy z taśmą ochronną
  • Lekkie, bezpyłowe i wytrzymałe
  • Elastyczne mankiety
  • Dostępne w wersji sterylnej lub niesterylnej
Nadaje się do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2,5.
Typ PB [6]; Kat. III
Certyfikaty: EN ISO 13034:2005 + A1:2010 (Type PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU) 2016/425 Module D certifications.
Sterile model: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Sposób pakowania: Sześć worków po 15 par (90 indywidualnie zapakowanych par) w kartonie.