Drukuj
Zaciskarki i rozdzielacze, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
224357 224307 224322 224323 224316
WHEA224357EA 4390 PLN
WHEA224357 WHEA224307 WHEA224322 WHEA224323 WHEA224316
Zaciskarki i rozdzielacze, WHEATON®
Kapslownice i dekapslownice
These crimpers and decappers are used to attach and detach 30 mm aluminium seals.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable