Drukuj
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
W216947 W216945 W216953 W216952 W216951 W216940 W216941 W216942 W216943 W216944 W216946 W216939 W216950 W216949 W216948 W216960 W216962 W216961
612-5881EA 337 PLN
612-5881 215-4134 612-6856 612-6855 612-6854 215-4518 215-4519 215-4520 215-4521 215-4522 215-4135 215-4517 612-5882 WHEAW216949 WHEAW216948 WHEAW216960 WHEAW216962 WHEAW216961
Butelki z szeroką szyjką i zakrętką, WHEATON®
Butelki i butle Butelki szklane
Oranżowe, szkło sodowo-wapniowe USP Typ III.
  • Łatwe usuwanie zawartości
  • Białe zakrętki z polipropylenu
  • Niebezpieczna etykieta komunikacji zawarta w każdym przypadku butelek pozwala na identyfikację zawartości i powiadomienia o zagrożeniach
  • Zabezpieczenie przed manipulacją dołączone do każdego przypadku butelki utrzymuje zamknięcie butelki, co chroni zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem
Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków