Drukuj
Mieszadełka magnetyczne, PTFE , żelliptyczne, Spinbar®, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F371300001 F371300112 F371300114 F371300038 F371300034
BELAF371300001EA 120 PLN
BELAF371300001 442-9521 BELAF371300114 BELAF371300038 BELAF371300034
Mieszadełka magnetyczne, PTFE , żelliptyczne, Spinbar®, Bel-Art
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
These PTFE covered egg-shaped magnetic stirring bars have their own pivot point without a separate ring or abrupt change in contour. Designed especially for use in round-bottom vessels, they spin unrestricted by the contours of the vessel.