Drukuj
Mieszadła magnetyczne, elastyczne, PTFE, Spinbar®, Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
H377740000 H377740101
BELAH377740000EA 396 PLN
BELAH377740000 BELAH377740101
Mieszadła magnetyczne, elastyczne, PTFE, Spinbar®, Bel-Art
Mieszadła Stirring Tools
Flexible, PTFE rod with a powerful PTFE coated Alnico magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or sink drains and traps which are non-magnetic.
  • Flexible white rod is 330 mm long
Magnet length: 53 mm
Overall length: 383 mm