Drukuj
VWR® Traceable®, wodoodporne termometry
Dostawca: VWR Collection
620-2092EA 330 PLN
620-2092 620-2099
VWR® Traceable®, wodoodporne termometry
Termometry Termometry cyfrowe
Ten wodoodporny i odporny na wstrząsy termometr jest bezpiecznym zamiennikiem każdego niebezpiecznego przyrządu rtęciowego. Sonda jest odporna na większość chemikaliów.
  • Wodoodporna konstrukcja do wilgotnych laboratoriów, obszarów zmywania i wszystkich zastosowań w terenie
  • Pamięć przywołuje maksymalne/minimalne temperatury
  • Czytanie aktualizacji co sekundę
Sonda ze stali nierdzewnej (Lר: 203×3,5 mm)
Dodatkowe informacje: Dostarczany z sondą i pokrywą, baterią z tlenku srebra i certyfikatem kalibracji Traceable®.