Drukuj
Naczynia do hodowli komórek, Corning® HYPERStack®
Dostawca: Corning
20012 20013 20036 20037
734-3377EA 15000 PLN
734-3377 734-3378 734-3379 734-3380
Naczynia do hodowli komórek, Corning® HYPERStack®
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
Naczynie Corning® HYPERStack® to zamknięty system pozwalający na manipulację płynami poprzez zamontowany zestaw wężyków. Dwa porty na wężyki o średnicy zewnętrznej ³/₈", do napełniania i wentylacji, pozwalają napełnianie poprzez domontowany worek, sterylną butelkę lub pompę. Przymocowane filtry posiadają hydrofobowe membrany o wielkości porów 0,2 μm, które pozwalają na wypieranie powietrza podczas napełniania naczynia, jednocześnie zapobiegając kontaminacji.
  • Obejmuje obszar wzrostu komórek 18 000 cm2
  • Podejście do systemu zamkniętego z integralnie zintegrowanym USP
  • Rury C-FLEX z certyfikatem klasy VI do manipulacji z płynami
  • Metoda montażu z małą ilością cząstek dopuszczalna do zastosowań w terapii komórkowej
  • Opatentowana technologia przepuszczania gazu Corning
  • Obróbka powierzchniowa Corning CellBIND dla optymalnego połączenia i wydajności komórek
  • Pierwotny polistyren USP klasy VI zapewnia doskonałą przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma do standardu SAL 10-6
  • W 100% testowany pod kątem szczelności przed wysyłką