Drukuj
VWR® Traceable®, termometr kieszonkowy
Dostawca: VWR Collection
620-2077EA 539 PLN
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, termometr kieszonkowy
Termometry Termometry cyfrowe
Bezpieczny termometr do gleby, kuwet, probówek, produktów żywnościowych, inkubatorów, węglowodorów ropopochodnych, praktycznie do wszystkich testów laboratoryjnych. Odczyty są aktualizowane co sekundę.
  • Unikalny design, lekki z wbudowanym klipsem, do przenoszenia w kieszeni
  • Przycisk „HOLD“ zatrzymuje odczyt do późniejszej obserwacji. Podwójna skala °C i °F
  • Funkcja pamięci. duży, jasny, czytelny wyświetlacz
Sonda ze stali nierdzewnej (Ø×L: 3,5×89 mm).
Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Length: 178 mm
Weight: 28,5 g
Certyfikaty: Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z etui ochronnym, srebrową baterią, sondą i certyfikatem Traceable®.