Drukuj
VWR® Traceable®, cyfrowe termometry zegarowe
Dostawca: VWR Collection
620-2082EA 436 PLN
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, cyfrowe termometry zegarowe
Termometry Termometry cyfrowe
Termometry te są bezpieczniejsze od termometrów rtęciowych. Gładka sonda (620-2024) dzięki końcówce przebijającej nadaje się do pomiarów temperatury lepkich roztworów lub substancji półstałych.
  • Odczyt aktualizowany jest co sekundę
  • Jasny i bardzo duży wyświetlacz LCD ułatwia odczyt
  • 620-2082 posiada dodatkowy metalowy dysk (Ø: 12,7 mm) do pomiarów powierzchniowych
Sonda ze stali nierdzewnej (dł.ר: 133×3,8 mm).
Dodatkowe informacje: Dostarczany z baterią z srebrową i certyfikatem Traceable.