Drukuj
Odbiorniki azotu (rurki Schlenka)
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03370622 03370637 03370628 03370613 03370813 03370828 03370837 03370849
LENZ03370622EA 407 PLN
LENZ03370622 LENZ03370637 LENZ03370628 LENZ03370613 LENZ03370813 LENZ03370828 LENZ03370837 LENZ03370849
Odbiorniki azotu (rurki Schlenka)
Kolby Kolby Schlenka
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ze standardowymi gniazdami / stożkami uziemienia 14/23 i zaworem iglicowym z PTFE ze złączem rurowym.