Drukuj
2,2'-Bithiophene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
402690025 402690200
ACRO402690025EA 168 PLN
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophene 97%
2,2'-Bithiophene
Formuła: C₈H₆S₂
MW: 166.27 g/mol
Temp. topnienia: 30…35 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005414
Numer CAS: 492-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-767-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)