Sól dipotasowa 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazolu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L11105.06
L11105.14
L11105.06EA
276
PLN
L11105.06
L11105.14
Sól dipotasowa 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazolu ≥97%
Sól dipotasowa 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazolu
Purity: 97%
CAS No.: 4628-94-8
Molecular Formula: C2K2N2S3
Formula Weight: 226.43
Melting Point: ca 274° dec.
Beilstein Reference: 4917786
Formuła:
C₂K₂N₂S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003104 Numer CAS: 4628-94-8 Numer WE (dawny EINECS): 225-043-4 |