2-Amino-5-merkapto-1,3,4-tiadiazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
A11451.14
A11451.22
A11451.14EA
287
PLN
A11451.14
A11451.22
2-Amino-5-merkapto-1,3,4-tiadiazol 98%
2-Amino-5-merkapto-1,3,4-tiadiazol
Purity: 98+%
CAS No.: 2349-67-9
Molecular Formula: C2H3N3S2
Formula Weight: 133.19
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 81728
Formuła:
C₂H₃N₃S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003108 Numer CAS: 2349-67-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-078-4 |