Drukuj
2-Amino-5-merkapto-1,3,4-tiadiazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
155970250 155970500 155972500
ACRO155970250EA 141 PLN
ACRO155970250 ACRO155970500 ACRO155972500
2-Amino-5-merkapto-1,3,4-tiadiazol 98%
2-Amino-5-merkapto-1,3,4-tiadiazol
Formuła: C₂H₃N₃S₂
Temp. topnienia: 231…236 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003108
Numer CAS: 2349-67-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-078-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (110°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %