Drukuj
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
376030010 376030050 376030250
ACRO376030010EA 281 PLN
ACRO376030010 ACRO376030050 ACRO376030250
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 97%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formuła: C₂Cl₂N₂S
Temp. Wrzenia: 165…167 °C (760 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799286
Numer CAS: 2254-88-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %